2-Picolylchlorid Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolylchlorid Hydrochlorid 98%
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164.03 g/mol
Schmelzpunkt: 119…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012811
CAS-Nummer: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8 III