Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-(5-bromopyridin-3-yl)-3-oxopropanoate
OR8693-1G OR8693-5G
APOSOR8693-1GEA 139 EUR
APOSOR8693-1G APOSOR8693-5G
Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Methyl-5-bromonicotinoylacetate
Formel: C₉H₈BrNO₃
Molecular Weight: 258,08 g/mol
Schmelzpunkt: 93…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216527
CAS-Nummer: 205985-97-3