4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 109 EUR
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
Molecular Weight: 287,20 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690299
CAS-Nummer: 884507-39-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III