2-Chloro-6-iodopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8714-5G
APOSOR8714-5GEA 101 EUR
APOSOR8714-5G
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
2-Chloro-6-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784182
CAS-Nummer: 258506-66-0