2-Brom-4-tert-butylphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 82.8 EUR
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Brom-4-tert-butylphenol
2-Brom-4-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Molecular Weight: 229.1100 g/mol
Siedepunkt: 113 °C/9mmHg
Schmelzpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682891
CAS-Nummer: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR