1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 163 EUR
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
Formel: C₁₄H₂₁Br
Molecular Weight: 269.23 g/mol
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00796945
CAS-Nummer: 22385-77-9