2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8719-100G OR8719-25G
APOSOR8719-100GEA 58 EUR
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd 99%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003312
CAS-Nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR