2,6-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Formyl-m-xylene
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 171 EUR
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyd
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128003
CAS-Nummer: 1123-56-4