(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Optical resolving agent
Formel: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Molecular Weight: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149119
CAS-Nummer: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9