(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010846
CAS-Nummer: 102029-44-7