(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
OR8728-25G OR8728-5G
APOSOR8728-25GEA 52.2 EUR
APOSOR8728-25G APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010847
CAS-Nummer: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1