(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR8742-100G
OR8742-25G
OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA
151
EUR
APOSOR8742-100G
APOSOR8742-25G
APOSOR8742-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 95%
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008062 CAS-Nummer: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 |