(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
OR8743-100G
OR8743-25G
OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA
45.1
EUR
APOSOR8743-100G
APOSOR8743-25G
APOSOR8743-500G
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064404 CAS-Nummer: 20989-17-7 |