5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molecular Weight: 186.22 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02094163
CAS-Nummer: 2436-17-1