4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
OR8753-1G
OR8753-5G
APOSOR8753-1GEA
82.9
EUR
APOSOR8753-1G
APOSOR8753-5G
4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol 97%
4-(4-Bromphenyl)-4-piperidinol
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067034 CAS-Nummer: 57988-58-6 |