1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8754-1G OR8754-5G OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8754-1G APOSOR8754-5G APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320891
CAS-Nummer: 55745-89-6