4-Acetyl-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
OR8761-1G
APOSOR8761-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8761-1G
4-Acetyl-2-chlorpyridin
4-Acetyl-2-chlorpyridin
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,58 g/mol
Siedepunkt: 96 °C/1,99mmHg
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07699406
CAS-Nummer: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III