2,4,5-Trichlorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 29 EUR
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Trichlorpyrimidin 98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183.42 g/mol
Siedepunkt: 84 °C/1mmHg
Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788200
CAS-Nummer: 5750-76-5