Tetrachlor-p-benzochinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetrachlor-p-benzochinon 98%
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245.88 g/mol
Siedepunkt: 270
Schmelzpunkt: 287…290 °C
Dichte: 1.97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001594
CAS-Nummer: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,02088