5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8779-1G
APOSOR8779-1GEA
145
EUR
APOSOR8779-1G
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Formel:
C₁₀H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030520 CAS-Nummer: 7064-35-9 |