4-Methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methyl-1H-imidazol
OR8780-500G
APOSOR8780-500GEA 63.8 EUR
APOSOR8780-500G
4-Methylimidazol 98%
4-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Molecular Weight: 82,11 g/mol
Siedepunkt: 263 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,0416 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005201
CAS-Nummer: 822-36-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III