Natriumbutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Buttersäure Natriumsalz
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110,09 g/mol
Schmelzpunkt: 250…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6