3'-Chlorpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Chlorpropiophenon
OR8786-100G
OR8786-25G
OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA
39.4
EUR
APOSOR8786-100G
APOSOR8786-25G
APOSOR8786-500G
3'-Chlorpropiophenon
3'-Chlorpropiophenon
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol Siedepunkt: 123…124 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 45…47 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009925 CAS-Nummer: 34841-35-5 EINECS: 252-242-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...