β-Chlorpropiophenon 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlorpropiophenon
OR8787-100G
OR8787-1KG
OR8787-250G
OR8787-500G
APOSOR8787-100GEA
26.1
EUR
APOSOR8787-100G
APOSOR8787-1KG
APOSOR8787-250G
APOSOR8787-500G
β-Chlorpropiophenon 90%
β-Chlorpropiophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl Molecular Weight: 168,62 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000990 CAS-Nummer: 936-59-4 EINECS: 213-317-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...