2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
OR8790-100G
OR8790-25G
OR8790-500G
APOSOR8790-100GEA
72.5
EUR
APOSOR8790-100G
APOSOR8790-25G
APOSOR8790-500G
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 174.2407 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074931 CAS-Nummer: 13349-82-1 |