Methyl-4-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
OR8795-500G
APOSOR8795-500GEA 186 EUR
APOSOR8795-500G
Methyl-4-piperidincarboxylat 97%
Methyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,18 g/mol
Siedepunkt: 85…90 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190578
CAS-Nummer: 2971-79-1