Brombrenztraubensäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-2-oxopropionsäure, 3-Brombrenztraubensäure
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 143 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Brombrenztraubensäure
Brombrenztraubensäure
Formel: BrH₂CC(O)COOH
Molecular Weight: 166,96 g/mol
Schmelzpunkt: 75…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002587
CAS-Nummer: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II