4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-5-chlorphenol
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 129 EUR
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6
Siedepunkt: 247 °C
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238557
CAS-Nummer: 6921-66-0