1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone

OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-5GEA 50.9 EUR
APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇ClO₂
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 68301-59-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR