4-(Diethylamino)benzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Diethylaminobenzaldehyde

OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 58.2 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diethylamino)benzaldehyd
4-(Diethylamino)benzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003382
CAS-Nummer: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR