2',6'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR8811-25G OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA 201 EUR
APOSOR8811-25G APOSOR8811-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenon
2',6'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008729
CAS-Nummer: 2040-04-2