2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8817-100G OR8817-500G
APOSOR8817-100GEA 0 EUR
APOSOR8817-100G APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 191…193 °C/27mmHg
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004005
CAS-Nummer: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III