5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole

OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97.12 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068156
CAS-Nummer: 1192-21-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR