(±)-Methyl-2-brombutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-bromobutyrate
OR8824-1KG OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 259 EUR
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-500G
(±)-Methyl-2-brombutyrat
(±)-Methyl-2-brombutyrat
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C
Dichte: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009666
CAS-Nummer: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
UN: 3265
ADR: 8,III