Methyl-3-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlorbenzoesäuremethylester
OR8843-100G
OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA
88.6
EUR
APOSOR8843-100G
APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorbenzoat
Methyl-3-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol Siedepunkt: 99…101 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 20…22 °C Dichte: 1,227 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000592 CAS-Nummer: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 |