Methylmalonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 119 EUR
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
Methylmalonylchlorid 97%
Methylmalonylchlorid
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136,53 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C/12mmHg
Dichte: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013657
CAS-Nummer: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II