2-Brom-3-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Brom-3-chlorpyridin
2-Bromo-3-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039344
CAS-Nummer: 96424-68-9