5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)furfural
OR8853-100G
OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA
219
EUR
APOSOR8853-100G
APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 32…35 °C Dichte: 1,243 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003234 CAS-Nummer: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 |