Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆O₃
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941322
CAS-Nummer: 51690-26-7