Acetonylaceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8860-100G OR8860-500G
APOSOR8860-100GEA 94.4 EUR
APOSOR8860-100G APOSOR8860-500G
Acetonylaceton 98%
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 185…192 °C
Schmelzpunkt: –6 to –5 °C
Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008792
CAS-Nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3