5-Bromopyrimidin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 342 EUR
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molecular Weight: 174,9800 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233952
CAS-Nummer: 214290-49-0