2-Chlor-3-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR8869-1G
OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA
62.5
EUR
APOSOR8869-1G
APOSOR8869-5G
2-Chlor-3-thiophenboronsäure
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₄BClO₂S Molecular Weight: 162.4 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05662391 CAS-Nummer: 177734-82-6 |