2-Methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 88.6 EUR
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Molecular Weight: 152,95 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411572
CAS-Nummer: 163105-90-6