3,5-Dimethoxyphenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid

OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181.98 g/mol
Siedepunkt: 371…372 °C
Schmelzpunkt: 202…207 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095127
CAS-Nummer: 192182-54-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR