4-Iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 43.5 EUR
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodtoluol 98%
4-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Molecular Weight: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1.678 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7