4-Nitroanthranilsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
4-Nitroanthranilsäure 98+%
4-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: 257 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007262
CAS-Nummer: 619-17-0
EINECS: 210-583-5