3-Brompicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
3-Brompicolinsäure
3-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Dichte: 1.813 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320380
CAS-Nummer: 30683-23-9