3-Amino-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-2-picolin, 2-Methyl-3-pyridylamin
OR8878-25G
OR8878-5G
OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA
114
EUR
APOSOR8878-25G
APOSOR8878-5G
APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridin 98%
3-Amino-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788195 CAS-Nummer: 3430-10-2 |