2-Brom-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR8883-25G
OR8883-5G
OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA
168
EUR
APOSOR8883-25G
APOSOR8883-5G
APOSOR8883-100MG
2-Brom-4-formylpyridin 97%
2-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol Schmelzpunkt: 52…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039311 CAS-Nummer: 118289-17-1 |