1-n-Propyl-4-piperidone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Propyl-4-piperidone
OR8890-100G
OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA
213
EUR
APOSOR8890-100G
APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formel:
C₈H₁₅NO Molecular Weight: 141,22 g/mol Siedepunkt: 56 °C/1mmHg Dichte: 0,936 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010433 CAS-Nummer: 23133-37-1 |